Stampa…

5,6-Dibromo-1-hexene ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

D4844-1G D4844-5G
TCIAD4844-1GEA 77 EUR
TCIAD4844-1G TCIAD4844-5G
5,6-Dibromo-1-hexene ≥96.0% (by GC)
5,6-Dibromo-1-hexene
Formula: C₆H₁₀Br₂
Peso molecolare: 241,95 g/mol
Punto di ebollizione: 55°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00041698
CAS Number: 4285-48-7

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR