Acetale ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 105-57-7
Molecular Formula: CH3CH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 118.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -21°(-6°F)
Refractive Index: 1.3810
Odour: Pleasant
Melting Point: -100°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 1098310
Merck Reference: 14,38
UN No.: 1088
MDL No.: MFCD00009243
Formula:
C₆H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 101…102 °C Punto di fusione: –100 °C Densità: 0,831 Flash Pt: –21 °C (–6 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009243 CAS Number: 105-57-7 EINECS: 203-310-6 UN: 1088 ADR: 3,II Merck Index: 14,38 |