Stampa…
2-(Difluoromethoxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D4837-1G D4837-5G
TCIAD4837-1GEA 31 EUR
TCIAD4837-1G TCIAD4837-5G
2-(Difluoromethoxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O₂
Peso molecolare: 172,13 g/mol
Punto di ebollizione: 83°C
Flash Pt: 107°C
MDL Number: MFCD00042251
CAS Number: 71653-64-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e5907e39ae61772b43a0ca97ed47d89b234a83e&vid=4e5907e39ae61772b43a0ca97ed47d89b234a83e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %