Stampa…
3,6-Dibromo-9-(2-ethylhexyl)carbazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D4830-5G D4830-1G
TCIAD4830-5GEA 268 EUR
TCIAD4830-5G TCIAD4830-1G
3,6-Dibromo-9-(2-ethylhexyl)carbazole ≥98.0% (by GC)
3,6-Dibromo-9-(2-ethylhexyl)carbazole
Formula: C₂₀H₂₃Br₂N
MDL Number: MFCD18252907
CAS Number: 173063-52-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83c44a529b68b4b287b4aba8055c0f5887d404d4&vid=83c44a529b68b4b287b4aba8055c0f5887d404d4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %