Stampa…
Acetale 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,1-Dietossi-etano
102220010 102220050 102222500
ACRO102220010EA 161 EUR
ACRO102220010 ACRO102220050 ACRO102222500
Acetale 99%
Acetale
Formula: C₆H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 102,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –100 °C
Densità: 0,825 g/cm³
Flash Pt: –21 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009243
CAS Number: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
UN: 1088
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00040
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3790 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.822 to 0.829 kg/l
GC ≥98.5 %