Stampa…
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-4,5-dimethylphenyl)ethan-1-one
D4812-1G D4812-5G
TCIAD4812-1GEA 31 EUR
TCIAD4812-1G TCIAD4812-5G
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone ≥98.0% (by GC)
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 144°C
MDL Number: MFCD00002306
CAS Number: 36436-65-4
EINECS: 253-035-0
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C