Stampa…
2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D4805-1G D4805-5G
TCIAD4805-1GEA 48 EUR
TCIAD4805-1G TCIAD4805-5G
2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine
Formula: C₉H₅Cl₂N₃
Punto di ebollizione: 136°C
MDL Number: MFCD00047340
CAS Number: 1700-02-3
EINECS: 216-928-6
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 119.0 to 123.0 deg-C