Stampa…
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,4-Dibromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2,5-Dibromobenzotrifluoride
D4769-5G D4769-25G
TCIAD4769-5GEA 29 EUR
TCIAD4769-5G TCIAD4769-25G
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (by GC)
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formula: C₇H₃Br₂F₃
Peso molecolare: 303,9 g/mol
Punto di ebollizione: 207°C
MDL Number: MFCD00013554
CAS Number: 7657-09-2
EINECS: 231-620-1
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C