Stampa…
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D4743-1G D4743-5G
TCIAD4743-1GEA 17 EUR
TCIAD4743-1G TCIAD4743-5G
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate ≥96.0% (by GC)
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Formula: C₉H₁₄O₄
Punto di ebollizione: 71°C
Flash Pt: 98°C
MDL Number: MFCD00198002
CAS Number: 3999-55-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %