3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆Cl₂O₂ Punto di ebollizione: 134°C |
MDL Number:
MFCD00016417 CAS Number: 3321-92-4 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 95.0 to 99.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...