Stampa…
(3,3,3-Trifluoropropyl)dichloromethylsilane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Dichloro(methyl)(3,3,3-trifluoropropyl)silane, (3,3,3-Trifluoropropyl)methyldichlorosilane
D4729-5G D4729-25G
TCIAD4729-5GEA 16 EUR
TCIAD4729-5G TCIAD4729-25G
(3,3,3-Trifluoropropyl)dichloromethylsilane ≥98.0% (by GC)
(3,3,3-Trifluoropropyl)dichloromethylsilane
Formula: C₄H₇Cl₂F₃Si
Punto di ebollizione: 123°C
Flash Pt: 15°C
MDL Number: MFCD00039294
CAS Number: 675-62-7
EINECS: 211-623-4
UN: 2985
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %