Stampa…
α-Chloro-2,5-difluorotoulene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
D4726-5G D4726-25G
TCIAD4726-5GEA 46 EUR
TCIAD4726-5G TCIAD4726-25G
α-Chloro-2,5-difluorotoulene ≥98.0% (by GC)
α-Chloro-2,5-difluorotoulene
Formula: C₇H₅ClF₂
Peso molecolare: 162,57 g/mol
Punto di ebollizione: 74°C
MDL Number: MFCD01090989
CAS Number: 495-07-8
UN: 3265
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %