Stampa…
Diethyl diselenide ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D4715-1G D4715-5G
TCIAD4715-1GEA 63 EUR
TCIAD4715-1G TCIAD4715-5G
Diethyl diselenide ≥96.0% (by GC)
Diethyl diselenide
Formula: C₄H₁₀Se₂
Punto di ebollizione: 85°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00015491
CAS Number: 628-39-7
EINECS: 211-042-6
UN: 3440
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %