Stampa…
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 4,5-Dichloro-2-fluoronitrobenzene
D4694-5G D4694-25G
TCIAD4694-5GEA 42 EUR
TCIAD4694-5G TCIAD4694-25G
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₂Cl₂FNO₂
Peso molecolare: 209.99 g/mol
Punto di ebollizione: 247°C
Punto di fusione: 17°C
MDL Number: MFCD00075330
CAS Number: 2339-78-8
Visualizza i codici
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %