1,5-Dibromonaphthalene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
D4660-1G
D4660-5G
TCIAD4660-1GEA
83
EUR
TCIAD4660-1G
TCIAD4660-5G
1,5-Dibromonaphthalene ≥98.0% (by GC)
1,5-Dibromonaphthalene
Formula:
C₁₀H₆Br₂ Peso molecolare: 285.9600 g/mol Punto di ebollizione: 326°C |
MDL Number:
MFCD00089984 CAS Number: 7351-74-8 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 128.0 to 132.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...