Stampa…
1,8-Dibromonaphthalene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D4656-1G D4656-5G
TCIAD4656-1GEA 25 EUR
TCIAD4656-1G TCIAD4656-5G
1,8-Dibromonaphthalene ≥98.0% (by GC)
1,8-Dibromonaphthalene
Formula: C₁₀H₆Br₂
Peso molecolare: 285,97 g/mol
Punto di ebollizione: 140°C
MDL Number: MFCD00183574
CAS Number: 17135-74-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68ac368fe67f92c27b21da0bcf44611f72a95cc0&vid=68ac368fe67f92c27b21da0bcf44611f72a95cc0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C