Stampa…
1,4-Dioxan-2-one ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: p-Dioxanone
D4644-5G D4644-25G
TCIAD4644-5GEA 80 EUR
TCIAD4644-5G TCIAD4644-25G
1,4-Dioxan-2-one ≥98.0% (by GC)
1,4-Dioxan-2-one
Formula: C₄H₆O₃
Peso molecolare: 102,09 g/mol
Punto di ebollizione: 215°C
Punto di fusione: 28°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00215855
CAS Number: 3041-16-5
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %