Stampa…
2,6-Diphenylbenzo[1,2-b:4,5-b']difuran
Fornitore: TCI EUROPE
D4633-200MG D4633-1G
TCIAD4633-200MGEA 146 EUR
TCIAD4633-200MG TCIAD4633-1G
2,6-Diphenylbenzo[1,2-b:4,5-b']difuran
2,6-Diphenylbenzo[1,2-b:4,5-b']difuran
Formula: C₂₂H₁₄O₂
Peso molecolare: 310,35 g/mol
Punto di fusione: 345°C
CAS Number: 5379-77-1
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 82.50 to 87.50 %