Stampa…
2,5-Dibromo-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 2,5-Dibromo-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilacyclopenta-2,4-diene
D4631-1G D4631-5G
TCIAD4631-1GEA 208 EUR
TCIAD4631-1G TCIAD4631-5G
2,5-Dibromo-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilole ≥98.0% (by GC)
2,5-Dibromo-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilole
Formula: C₁₈H₁₆Br₂Si
Peso molecolare: 420,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 686290-22-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f22e57ad5acd8fba261f26a91946519ea8f2159&vid=0f22e57ad5acd8fba261f26a91946519ea8f2159&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C