1,3-Difluoro-5-iodobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₃F₂I Punto di ebollizione: 60°C Flash Pt: 82°C |
MDL Number:
MFCD03094155 CAS Number: 2265-91-0 |
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |