Diethyl-2-propynylmalonate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₄O₄ Punto di ebollizione: 115°C |
MDL Number:
MFCD00091967 CAS Number: 17920-23-9 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |