Stampa…
3,5-Diethynylpyridine ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D4613-1G D4613-5G
TCIAD4613-1GEA 180 EUR
TCIAD4613-1G TCIAD4613-5G
3,5-Diethynylpyridine ≥96.0% (by GC)
3,5-Diethynylpyridine
Formula: C₉H₅N
Peso molecolare: 127,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11109669
CAS Number: 67227-90-1
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C