Stampa…
Diethylene Glycol bis(2-propynyl) ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Bis-propargyl-PEG3
D4581-5G D4581-25G
TCIAD4581-5GEA 102 EUR
TCIAD4581-5G TCIAD4581-25G
Diethylene Glycol bis(2-propynyl) ether ≥98.0% (by GC)
Diethylene Glycol bis(2-propynyl) ether
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Peso molecolare: 182,22 g/mol
Punto di ebollizione: 103°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22201523
CAS Number: 126422-57-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %