Stampa…
2,5-Dibromo-3-decylthiophene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
D4572-25G D4572-5G
TCIAD4572-25GEA 350 EUR
TCIAD4572-25G TCIAD4572-5G
2,5-Dibromo-3-decylthiophene ≥97.0% (by GC)
2,5-Dibromo-3-decylthiophene
Formula: C₁₄H₂₂Br₂S
Peso molecolare: 382,20 g/mol
Punto di ebollizione: 148°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00274314
CAS Number: 158956-23-1
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %