Stampa…
2,6-Dibromopyrazine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D4544-1G D4544-5G
TCIAD4544-1GEA 40 EUR
TCIAD4544-1G TCIAD4544-5G
2,6-Dibromopyrazine ≥97.0% (by GC)
2,6-Dibromopyrazine
Formula: C₄H₂Br₂N₂
Peso molecolare: 237,882 g/mol
Punto di ebollizione: 65°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08061601
CAS Number: 23229-25-6
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C