Stampa…
2,4-Dimethylbenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D4495-5G D4495-25G
TCIAD4495-5GEA 58 EUR
TCIAD4495-5G TCIAD4495-25G
2,4-Dimethylbenzonitrile ≥98.0% (by GC)
2,4-Dimethylbenzonitrile
Formula: C₉H₉N
Punto di ebollizione: 109°C
MDL Number: MFCD00016377
CAS Number: 21789-36-6
EINECS: 244-580-5
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %