Stampa…
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)pentane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 3-Methoxyperfluoro(2-methylpentane)
D4484-25G D4484-500G
TCIAD4484-25GEA 28 EUR
TCIAD4484-25G TCIAD4484-500G
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)pentane ≥98.0% (by GC)
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)pentane
Formula: C₇H₃F₁₃O
Peso molecolare: 350,08 g/mol
Punto di ebollizione: 100°C
MDL Number: MFCD07784227
CAS Number: 132182-92-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %