Stampa…
2,6-Dimethoxyaniline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D4480-1G D4480-5G
TCIAD4480-1GEA 51 EUR
TCIAD4480-1G TCIAD4480-5G
2,6-Dimethoxyaniline ≥98.0% (by GC)
2,6-Dimethoxyaniline
Formula: C₈H₁₁NO₂
Peso molecolare: 153,18 g/mol
Punto di ebollizione: 140°C
MDL Number: MFCD00053934
CAS Number: 2734-70-5
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C