Stampa…
2,4-Dichlorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D4475-1G D4475-5G
TCIAD4475-1GEA 33 EUR
TCIAD4475-1G TCIAD4475-5G
2,4-Dichlorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichlorobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrCl₂
Punto di ebollizione: 112°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03208523
CAS Number: 20443-99-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 30.0 to 34.0 deg-C