Stampa…
7H-Dibenzo[c,g]carbazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D4473-200MG D4473-1G
TCIAD4473-200MGEA 99 EUR
TCIAD4473-200MG TCIAD4473-1G
7H-Dibenzo[c,g]carbazole ≥98.0% (by GC)
7H-Dibenzo[c,g]carbazole
Formula: C₂₀H₁₃N
Peso molecolare: 267,33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00215941
CAS Number: 194-59-2
EINECS: 205-895-3
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C