Stampa…
Dimetil gliossima, white powder ACS
Fornitore: MP Biomedicals
Pericolo
0215251880 0215251890
ICNA0215251880EA 105 EUR
ICNA0215251880 ICNA0215251890
Dimetil gliossima, white powder ACS
Dimetil gliossima
Soluble in alcohol, ether, pyridine, acetone; practically insoluble in water.
  • Insoluble in alcohol: ≤0,05%
Formula: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Punto di ebollizione: 53 °C (8 -rr)
Punto di fusione: ~240 °C
Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002117
CAS Number: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 2926
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03272
Visualizza i codici
Identity Test Passes
Melting Point ~240°C
Suitability for Ni determination Passes
Insoluble In Alcohol ≤0,05%
Residue on Ignition ≤0,05%