Stampa…
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D4458-1G D4458-5G
TCIAD4458-1GEA 49 EUR
TCIAD4458-1G TCIAD4458-5G
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate
Formula: C₇H₃F₂NS
Punto di ebollizione: 170°C
MDL Number: MFCD00175109
CAS Number: 113028-75-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %