2,4-Dichloroquinoline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₅Cl₂N Punto di ebollizione: 282°C |
MDL Number:
MFCD00023939 CAS Number: 703-61-7 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 63.0 to 67.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...