2,3-Dichloro-5-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ Punto di ebollizione: 256°C |
MDL Number:
MFCD03840432 CAS Number: 22353-40-8 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 51.0 to 55.0 deg-C |