Stampa…
Dimetil gliossima ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
A12810.0E A12810.22 A12810.36
A12810.0EEA 649 EUR
A12810.0E A12810.22 A12810.36
Dimetil gliossima ≥99%
Dimetil gliossima
Purity: 99% CAS No.: 95-45-4 Molecular Formula: C4H8N2O2 Formula Weight: 116.12 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 506731 Merck Reference: 14,3246 MDL No.: MFCD00002117
Formula: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Peso molecolare: 116,12 g/mol
Punto di ebollizione: 53 °C (8 mmHg)
Punto di fusione: ∼ 240 °C (dec.)
Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002117
CAS Number: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
Merck Index: 14,3246