Stampa…
2,2-Dichlorocyclopropylbenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1,1-Dichloro-2-phenylcyclopropane, (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene
D4410-5G D4410-25G
TCIAD4410-5GEA 20 EUR
TCIAD4410-5G TCIAD4410-25G
2,2-Dichlorocyclopropylbenzene ≥98.0% (by GC)
2,2-Dichlorocyclopropylbenzene
Formula: C₉H₈Cl₂
Peso molecolare: 187,07 g/mol
Punto di ebollizione: 105°C
Flash Pt: 104°C
MDL Number: MFCD00001272
CAS Number: 2415-80-7
EINECS: 219-326-1
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %