Stampa…
Dimetil gliossima ≥99% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
33310.18 33310.30
33310.18EA 63.5 EUR
33310.18 33310.30
Dimetil gliossima ≥99% ACS
Dimetil gliossima
CAS No.: 95-45-4 Molecular Formula: C4H8N2O2 Formula Weight: 116.12 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 506731 Merck Reference: 14,3246 MDL No.: MFCD00002117
Formula: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Punto di ebollizione: 53 °C (8 mmHg)
Punto di fusione: ∼ 240 °C (dec.)
Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002117
CAS Number: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
Merck Index: 14,3246