Stampa…
Dimetil gliossima 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
172001000 172005000 172000025
ACRO172001000EA 60.8 EUR
ACRO172001000 ACRO172005000 ACRO172000025
Dimetil gliossima 99+%
Dimetil gliossima
Formula: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Punto di ebollizione: 53 °C (8 -rr)
Punto di fusione: 239…242 °C (dec.)
Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002117
CAS Number: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 2926
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03272
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 242 °C (Dec)
Sulfated ash ≤0.1 %
Gravimetry ≥99.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in alcohol)