(Difluoromethyl)trimethylsilane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₁₀F₂Si Punto di ebollizione: 52°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD19381658 CAS Number: 65864-64-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |