Stampa…
2-(Dimethylphenylsilyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D4357-1G D4357-5G
TCIAD4357-1GEA 89 EUR
TCIAD4357-1G TCIAD4357-5G
2-(Dimethylphenylsilyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥95.0% (by GC)
2-(Dimethylphenylsilyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₄H₂₃BO₂Si
Punto di ebollizione: 120°C
MDL Number: MFCD05664111
CAS Number: 185990-03-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %