Stampa…
Dibenzo[a,e]cyclooctene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: DBCOT, Dibenzo[a,e]cyclooctatetraene, Dibenzo[a,e][8]annulene
D4338-200MG D4338-1G
TCIAD4338-200MGEA 91 EUR
TCIAD4338-200MG TCIAD4338-1G
Dibenzo[a,e]cyclooctene ≥97.0% (by GC)
Dibenzo[a,e]cyclooctene
Formula: C₁₆H₁₂
Peso molecolare: 204,27 g/mol
Punto di ebollizione: 130°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 262-89-5
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 105.0 to 110.0 deg-C