Stampa…
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D4334-1G D4334-5G
TCIAD4334-1GEA 21 EUR
TCIAD4334-1G TCIAD4334-5G
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O₂
Peso molecolare: 172,13 g/mol
Punto di ebollizione: 87°C
Flash Pt: 109°C
MDL Number: MFCD00042252
CAS Number: 73960-07-3
EINECS: 277-653-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %