Stampa…
2,5-Dibromopyrazine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D4323-1G D4323-5G
TCIAD4323-1GEA 25 EUR
TCIAD4323-1G TCIAD4323-5G
2,5-Dibromopyrazine ≥98.0% (by GC)
2,5-Dibromopyrazine
Formula: C₄H₂Br₂N₂
Peso molecolare: 237,8800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08061601
CAS Number: 23229-26-7
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C