7,7-Dichlorobicyclo[4.1.0]heptane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
D4314-5G
D4314-25G
TCIAD4314-5GEA
36
EUR
TCIAD4314-5G
TCIAD4314-25G
7,7-Dichlorobicyclo[4.1.0]heptane ≥98.0% (by GC)
7,7-Dichlorobicyclo[4.1.0]heptane
Formula:
C₇H₁₀Cl₂ Punto di ebollizione: 80°C |
MDL Number:
MFCD00466186 CAS Number: 823-69-8 |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |