2,5-Dibromo-3-methylthiophene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
D4304-5G
D4304-25G
TCIAD4304-5GEA
24
EUR
TCIAD4304-5G
TCIAD4304-25G
2,5-Dibromo-3-methylthiophene ≥98.0% (by GC)
2,5-Dibromo-3-methylthiophene
Formula:
C₅H₄Br₂S Peso molecolare: 255.97 g/mol Punto di ebollizione: 108°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00015470 CAS Number: 13191-36-1 EINECS: 236-147-4 |
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific gravity (20/20) | 1.9880 to 1.9980 |