Stampa…
2,3-Dimethylbenzonitrile ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D4293-5G D4293-25G
TCIAD4293-5GEA 44 EUR
TCIAD4293-5G TCIAD4293-25G
2,3-Dimethylbenzonitrile ≥97.0% (by GC)
2,3-Dimethylbenzonitrile
Formula: C₉H₉N
Peso molecolare: 131,18 g/mol
Punto di ebollizione: 62°C
Punto di fusione: 16°C
MDL Number: MFCD00019744
CAS Number: 5724-56-1
EINECS: 227-229-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %