Stampa…
(2,5-Dimethylphenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D4271-5G D4271-25G
TCIAD4271-5GEA 27 EUR
TCIAD4271-5G TCIAD4271-25G
(2,5-Dimethylphenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
(2,5-Dimethylphenyl)acetonitrile
Formula: C₁₀H₁₁N
Punto di ebollizione: 79°C
MDL Number: MFCD00013816
CAS Number: 16213-85-7
EINECS: 240-339-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %