Stampa…
Acetone oxime 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Propan-2-one oxime
102391000 102395000 102390025
ACRO102391000EA 55.7 EUR
ACRO102391000 ACRO102395000 ACRO102390025
Acetone oxime 98%
Acetone oxime
Formula: C₃H₇NO
Peso molecolare: 73,09 g/mol
Punto di ebollizione: 135 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 58…62 °C
Densità: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002118
CAS Number: 127-06-0
EINECS: 204-820-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,00077
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥97.5 %