Stampa…
(1S,6S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: (4aS,7aS)-Octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
D4210-1G D4210-5G
TCIAD4210-1GEA 52 EUR
TCIAD4210-1G TCIAD4210-5G
(1S,6S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane ≥98.0% (by GC)
(1S,6S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Formula: C₇H₁₄N₂
Peso molecolare: 126,20 g/mol
Punto di ebollizione: 59°C
Flash Pt: 91°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08458306
CAS Number: 151213-40-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -8.0 deg (C=0.5, CHCl3)