Stampa…
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D4206-1G D4206-5G
TCIAD4206-1GEA 31 EUR
TCIAD4206-1G TCIAD4206-5G
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine ≥98.0% (by GC)
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 163,01 g/mol
Punto di ebollizione: 151°C
MDL Number: MFCD00006465
CAS Number: 19064-64-3
EINECS: 242-794-3
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C